Key Documents
228761
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthonitrile
98%
Sinonimo/i:
2-Cyano-6-methoxynaphthalene
About This Item
Formula condensata:
CH3OC10H6CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
P. eboll.
205-208 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
106-107 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#N
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-5-4-10-6-9(8-13)2-3-11(10)7-12/h2-7H,1H3
SWEFYGCKCMJSPD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-Methoxy-2-naphthonitrile (2-cyano-6-methoxynaphthalene) was used in the synthesis of 2-cyano-1-(1,3-diarylpropyl)-6-methoxynaphthalenes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maeda H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 206(2), 129-133 (2009)