Documenti fondamentali
227579
Sigma-Aldrich
4-Bromobutyl acetate
98%
Scegli un formato
10 G
38,80 €
50 G
217,00 €
38,80 €
Prezzo di listino77,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
38,80 €
50 G
217,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2(CH2)4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
38,80 €
Prezzo di listino77,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
CC(=O)OCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromobutyl acetate was used in the synthesis of 9-alkylguanine derivative[1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Kjellberg J, et al.
Tetrahedron Letters, 27(7), 877-880 (1986)