Documenti
226033
Sigma-Aldrich
1-Cyanovinyl acetate
98%
Sinonimo/i:
α-Acetoxyacrylonitrile, 1-Acetoxy-1-cyanoethylene, 2-Hydroxyacrylonitrile acetate
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(OCOCH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.10
Beilstein:
1751158
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Tensione di vapore
30 mmHg ( 80 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
0.05% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
80-82 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC(=C)C#N
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4(3-6)8-5(2)7/h1H2,2H3
LFSHREXVLSTLFB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup