Documenti fondamentali
225339
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorobenzoic acid
97%
Scegli un formato
10 G
94,50 €
94,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
94,50 €
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.01
Beilstein:
1946217
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
94,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
QAOJBHRZQQDFHA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3-Dichlorobenzoic acid is an intermediate metabolite of polychlorinated biphenyls (PCBs)[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Seto et al.
Applied and environmental microbiology, 61(9), 3353-3358 (1995-09-01)
We have characterized a biphenyl degrader, Rhodococcus sp. strain RHA1. Biphenyl-grown cells of strain RHA1 efficiently transformed 45 components in the 62 major peaks of a polychlorinated biphenyl (PCB) mixture of Kanechlors 200, 300, 400, and 500 within 3 days