Documenti fondamentali
225029
Sigma-Aldrich
4-Phenylbenzonitrile
95%
Sinonimo/i:
4-Cyanobiphenyl, Biphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Beilstein:
1907924
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Stato
liquid crystal
Impurezze
5% 4-bromobiphenyl
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9N/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
BPMBNLJJRKCCRT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
A molecular dynamics study of the nematic phase of 4-n-pentyl-4'-cyanobiphenyl.
Picken, S. J., Van Gunsteren, W. F., Duijnen, P. T. V., & De Jeu, W. H.
Liq. Cryst., 6(3), 357-371 (1989)
Surface-enhanced Raman scattering of 4-cyanobiphenyl on gold and silver nanoparticle surfaces.
Joo, S. W., Chung, T. D., Jang, W. C., Gong, M. S., Geum, N., & Kim, K.
Langmuir, 18(23), 8813-8816 (2002)
Angle of twist between the two rings of 4-cyanobiphenyl when dissolved in liquid-crystalline solvents
aDe Luca, G
J. Chem. Soc., Faraday, 88(12), 1679-1684 (1992)