Documenti fondamentali
222127
Sigma-Aldrich
4-(Hexyloxy)phenol
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5OC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
45-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCOc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-10-14-12-8-6-11(13)7-9-12/h6-9,13H,2-5,10H2,1H3
XIIIHRLCKLSYNH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-(Hexyloxy)phenol is a lead anti-melanoma agent against B16-F0 melanoma cells with minimal metabolism by rat liver P450 microsomal preparation[1].
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Majid Y Moridani et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 8(2), 348-360 (2005-08-30)
The aim of this study was to identify phenolic agents that could form quinone reactive intermediate metabolites in melanocytes in order to be effective as anti-melanoma agents; but were not metabolized by liver P450 metabolizing enzymes in order to have