220957
Tilorone dihydrochloride
95%
Sinonimo/i:
2,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-9-fluorenone dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
230-233 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCOc1ccc2-c3ccc(OCCN(CC)CC)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C25H34N2O3.2ClH/c1-5-26(6-2)13-15-29-19-9-11-21-22-12-10-20(30-16-14-27(7-3)8-4)18-24(22)25(28)23(21)17-19;;/h9-12,17-18H,5-8,13-16H2,1-4H3;2*1H
BSVYJQAWONIOOU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques