218456
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl dimethylpyruvate, Ketovaline ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.410 (lit.)
P. ebollizione
62 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?