Documenti fondamentali
218421
Sigma-Aldrich
Dihydrocarveol
mixture of isomers, 95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Densità del vapore
5.3 (vs air)
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. ebollizione
224-225 °C (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCC(CC1O)C(C)=C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)