216755
5-Nitroindazole
≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
204-208 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-1-2-7-5(3-6)4-8-9-7/h1-4H,(H,8,9)
WSGURAYTCUVDQL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves