215317
3-Thiophenemalonic acid
97%
Sinonimo/i:
α-Carboxythiophene-3-acetic acid, (3-Thienyl)malonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
139 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C(C(O)=O)c1ccsc1
InChI
1S/C7H6O4S/c8-6(9)5(7(10)11)4-1-2-12-3-4/h1-3,5H,(H,8,9)(H,10,11)
GCOOGCQWQFRJEK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3