Documenti fondamentali
210692
Sigma-Aldrich
Acid Blue 45
Dye content 50 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8N2Na2O10S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.33
Colour Index:
63010
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 50%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
595 nm
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Nc1cc(c(O)c2C(=O)c3c(N)cc(c(O)c3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A A Ensafi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 57(9), 1739-1743 (2001-08-17)
A sensitive, rapid and selective procedure is proposed for the flow injection determinations of periodate by spectrofluorometric detection. The method is based on the reaction of periodate with Alizarin Navy Blue in basic solution. The reagents and manifold variables influence