Documenti
209473
Sigma-Aldrich
4-Hexanoylresorcinol
96%
Sinonimo/i:
2′,4′-Dihydroxyhexanophenone
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4COC6H3(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
P. eboll.
217 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
53-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1O