Key Documents
199818
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylethylamine p-toluenesulfonate salt
98%
Sinonimo/i:
N-Ethyldiisopropylamine p-toluenesulfonate
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2NC2H5 · CH3C6H4SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
86-88 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
tosylate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(C(C)C)C(C)C.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H19N.C7H8O3S/c1-6-9(7(2)3)8(4)5;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h7-8H,6H2,1-5H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
WALRQYFNEKCLGF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N,N-Diisopropylethylamine p-toluenesulfonate salt may be used in the chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)