Documenti fondamentali
198870
Sigma-Aldrich
2-(p-Tolyl)pyridine
≥97%
Scegli un formato
5 G
54,70 €
54,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
54,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
54,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.617 (lit.)
P. ebollizione
170-180 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-10-5-7-11(8-6-10)12-4-2-3-9-13-12/h2-9H,1H3
KJNZQKYSNAQLEO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The chloro complexes of nickel, copper and cobalt with 2-(p-tolyl)pyridine have been prepared[1].
Applicazioni
2-(p-Tolyl)pyridine may be used as a pharmaceutical intermediate.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
E G Vlakh et al.
Scientific reports, 7, 41991-41991 (2017-02-06)
The growing attention to the luminescent nanocarriers is strongly stimulated by their potential application as drug delivery systems and by the necessity to monitor their distribution in cells and tissues. In this communication we report on the synthesis of amphiphilic
Thermal, spectral and magnetic studies of some first row transition metal complexes of 2-(p-tolyl) pyridine.
Allan JR, et al.
Thermochimica Acta, 160(2), 329-335 (1990)