196622
2,5-Difluoronitrobenzene
97%
Sinonimo/i:
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. eboll.
206.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−11.7 °C (lit.)
Densità
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
XNJAYQHWXYJBBD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- N-alkylated 2-arylaminobenzimidazoles
- quinoxalinones
- N-(2-nitro-4-fluorophenyl)-l,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter