196517
9-(Chloromethyl)anthracene
≥98%
Sinonimo/i:
9-Anthracenylmethyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H11Cl/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-9H,10H2
PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?