Documenti fondamentali
196266
Sigma-Aldrich
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)COC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
198-201 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8ClNO5/c15-11-6-5-8(7-12(11)16(20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)
RITAQDHCJBLSSL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reduction of 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid in 5% NaOH aqueous solution in presence of Raney nickel, Pd/Al2O3 and Pt/Al2O3 has been investigated.
Applicazioni
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid has been used in the preparation of indanthrone derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
475. Chemistry of indanthrone. Part VI. Alkylsulphonyl-indanthrones.
Bradley W and Nursten HE.
Journal of the Chemical Society, 2177-2185 (1951)
Catalytic Liquid-Phase Reduction of Aromatic Nitro Compounds Containing Highly Reactive Functional Groups.
Zhandarev VV, et al.
Russ. J. Org. Chem., 37(5), 673-676 (2001)