Documenti fondamentali
177547
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
98%
Scegli un formato
25 G
52,50 €
100 G
180,00 €
52,50 €
Prezzo di listino105,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
52,50 €
100 G
180,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
52,50 €
Prezzo di listino105,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Punto di fusione
36-37 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
BXCOSWRSIISQSL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride was used to study the synthesis and structure–activity profile of benzoxazole benzenesulfonamide analogs[1].
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chunqiu Lai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(7), 1807-1810 (2006-02-01)
A series of novel benzoxazole benzenesulfonamides was synthesized as inhibitors of fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase-1). Extensive SAR studies led to a potent inhibitor, 53, with an IC(50) of 0.57microM. Compound 17 exhibited excellent bioavailability and a good pharmacokinetic profile in rats.