195413
Methacrylonitrile
99%
Sinonimo/i:
1-Methylethenyl cyanide, 2-Cyano-1-propene, 2-Methyl-2-propenenitrile, 2-Methylpropenenitrile, Isobutenenitrile, Isopropene cyanide, Methacrylnitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
64 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
contiene
50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.400 (lit.)
P. eboll.
90-92 °C (lit.)
Punto di fusione
−35.8 °C (lit.)
Densità
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C#N
InChI
1S/C4H5N/c1-4(2)3-5/h1H2,2H3
GYCMBHHDWRMZGG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)