195308
3-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.608 (lit.)
P. eboll.
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.213 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Oc2cccc(C=O)c2)cc1
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-11-4-6-12(7-5-11)16-13-3-1-2-10(8-13)9-15/h1-9H
MYQFRCYBOOWGJQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves