Documenti fondamentali
130613
Sigma-Aldrich
5-Bromoveratraldehyde
98%
Sinonimo/i:
3-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Scegli un formato
5 G
121,00 €
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
121,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(OCH3)2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
63-64 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
COc1cc(C=O)cc(Br)c1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-6(5-11)3-7(10)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
ICVODPFGWCUVJC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromoveratraldehyde (3-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde) was used to prepare 1-phenyl-2-(4-aryl-1,3,4,5-tetrahydropyrido[2,3-b][1,4]diazepin-2-ylidene)-ethanones[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H Liszkiewicz et al.
Die Pharmazie, 61(6), 517-521 (2006-07-11)
A two-step, general synthesis of 1-phenyl-2-(4-aryl-1,3,4,5-tetrahydropyrido[2,3-b][1,4]diazepin-2-ylidene)-ethanones 3-9 is presented. This synthesis employs a condensation of 2,3-diaminopyridine with benzoylacetone followed by a basic-activated cyclization reaction with substituted benzaldehydes for final closure of the seven-membered ring. Molecular diversity is fixed by appropriate