Documenti fondamentali
128279
Sigma-Aldrich
Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
(Carbethoxymethyl)hydrazine hydrochloride
Scegli un formato
5 G
51,20 €
25 G
170,00 €
51,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
51,20 €
25 G
170,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2NNHCH2CO2C2H5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.60
Beilstein:
3912112
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
51,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
hydrazine
Stringa SMILE
Cl[H].CCOC(=O)CNN
InChI
1S/C4H10N2O2.ClH/c1-2-8-4(7)3-6-5;/h6H,2-3,5H2,1H3;1H
HZZRIIPYFPIKHR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride has been used in the preparation of three novel copper(II) complexes as condensation derivatives of 2-pyridinecarboxaldehyde, 2-acetylpyridine and 2-quinolinecarboxaldehyde[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Copper (II) complexes of N heteroaromatic hydrazones: Synthesis, X-ray structure, magnetic behavior, and antibacterial activity.
Inorgorganica Chimica Acta, 362(6), 1996-2000 (2009)
Nenad Filipović et al.
Chemical biology & drug design, 84(3), 333-341 (2014-03-19)
Novel Pd(II) complex with N-heteroaromatic Schiff base ligand, derived from 8-quinolinecarboxaldehyde (q8a) and ethyl hydrazinoacetate (haOEt), was synthesized and characterized by analytical and spectroscopy methods. The structure of novel complex, as well as structures of its quinoline and pyridine analogues