194751
N-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
solid
Punto di fusione
183-185 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(C)NO
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,3)5-6;/h5-6H,1-3H3;1H
DCSATTBHEMKGIP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?