Documenti fondamentali
19377
Sigma-Aldrich
(S)-2-Vinyloxirane
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(S)-3,4-Epoxy-1-butene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Beilstein:
5238466
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +20.0±1°, c = 1% in pentane(lit.)
Indice di rifrazione
n20/D 1.417
P. ebollizione
66 °C (lit.)
Densità
0.870 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=C[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-3-5-4/h2,4H,1,3H2/t4-/m0/s1
GXBYFVGCMPJVJX-BYPYZUCNSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-58.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)