Documenti
192783
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum ethoxide solution
25 wt. % in toluene
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2AlOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
5 mmHg ( 94 °C)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
25 wt. % in toluene
Densità
0.862 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCO[Al](CC)CC
InChI
1S/C2H5O.2C2H5.Al/c1-2-3;2*1-2;/h2H2,1H3;2*1H2,2H3;/q-1;;;+1
GCPCLEKQVMKXJM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup