Key Documents
192104
Sigma-Aldrich
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
83-86 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC(=O)C[C@]1([H])CC(=O)C2
InChI
1S/C8H10O2/c9-7-1-5-2-8(10)4-6(5)3-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
HAFQHNGZPQYKFF-OLQVQODUSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of cis-bicyco| 13.3. 0| oct-3-ene-2, 7-dione, a highly functionalized cyclopentanoid intermediate.
Carceller E, et al.
Tetrahedron Letters, 25(19), 2031-2034 (1984)
Total synthesis of carboprostacyclin, a stable and biologically active analogue of prostacyclin (PGI2).
Nicolaou KC, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 23, 1067-1068 (1978)