Documenti fondamentali
191647
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitrobenzyl chloride
97%
Sinonimo/i:
α-Chloro-3,5-dinitrotoluene
Scegli un formato
10 G
222,00 €
50 G
697,00 €
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
222,00 €
50 G
697,00 €
About This Item
Formula condensata:
(O2N)2C6H3CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.58
Beilstein:
2506587
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
79-82 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(CCl)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H,4H2
SMJODKZAFKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3,5-Dinitrobenzyl chloride was used in the synthesis of double-spanned double cavity calix[4]arenes[1] and 3,5-dinitrobenzylamines[2]. It also was used in fluorescence flow immunoassay for determination of 4-nitrophenol[3].
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of non-symmetrical 3, 5-diamidobenzyl amines, ethers and sulfides.
Barker D, et al.
Tetrahedron Letters, 49(10), 1660-1664 (2008)
Calixarenes. 27. Synthesis, characterization, and complexation studies of double-cavity calix [4] arenes.
Gutsche CD and See KA.
The Journal of Organic Chemistry, 57(16), 4527-4539 (1992)
Competitive flow immunoassay with fluorescence detection for determination of 4-nitrophenol.
Nistor C, et al.
Analytica Chimica Acta, 426(2), 185-195 (2001)