Documenti
191515
Sigma-Aldrich
Methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
3-Methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.63
Beilstein:
4273241
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
~175 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)C1CNCCC1=O
InChI
1S/C7H11NO3.ClH/c1-11-7(10)5-4-8-3-2-6(5)9;/h5,8H,2-4H2,1H3;1H
NMAACQILAGCQPR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride has been used as starting reagent in the synthesis of:
  • nakadomarin A
  • tert-butyl, picolyl and fluorinated analogs of capromorelin
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Synthetic approach towards nakadomarin A: efficient synthesis of the central tetracyclic core.
Nagata T, et al.
Tetrahedron Letters, 42(47), 8345-8349 (2001)