191337
1-(4-Fluorophenyl)piperazine
98%
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
118-123 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-33 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13FN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Chrnb2(54239)
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?