190233
3-Methoxybenzonitrile
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5402 (lit.)
P. eboll.
111-112 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,1H3
KLXSUMLEPNAZFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?