189456
Poli(etilene ossido)
average MV 900,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
PEO
Scegli un formato
37,03 €
Prezzo di listino52,90 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
37,03 €
Prezzo di listino52,90 €Risparmia il 30%Nome del prodotto
Poli(etilene ossido), average Mv ~900,000 (nominal), powder
Stato
powder
PM
average Mv ~900,000 (nominal)
contiene
200-500 ppm BHT as inhibitor
Viscosità
8,800-17,600 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
Temp. transizione
Tm 65 °C
Densità
1.21 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Owing to its hydration and swelling properties, it is widely used as a precursor to prepare block copolymer micelles for selective drug and gene delivery.
Itcan also be used to fabricate nanofibrous membranes for the adsorption of heavymetal ions.
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent polymer chain flexibility
- Low toxicity
- High solvation power
- Lowglass transition temperature
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.