188573
5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
99%
Sinonimo/i:
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Saggio
99%
Punto di fusione
188-189 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Stringa SMILE
Cc1nnc(S)s1
InChI
1S/C3H4N2S2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6)
FPVUWZFFEGYCGB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?