188433
3-Hydroxy-4-methoxybenzyl alcohol
98%
Sinonimo/i:
Isovanillyl alcohol
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
135-137 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
COc1ccc(CO)cc1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
WHKRHBLAJFYZKF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?