Documenti fondamentali
187267
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol
≥98%
Scegli un formato
10 G
14,90 €
14,90 €
Prezzo di listino29,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
14,90 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
14,90 €
Prezzo di listino29,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
solid
Punto di fusione
39-43 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
nitro
Stringa SMILE
Cc1ccc(CO)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
URCWIFSXDARYLY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)