186740
Ethanolamine hydrochloride
≥98%
Sinonimo/i:
2-Aminoethanol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Punto di fusione
82-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCO.[H]Cl
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1