Documenti fondamentali
185140
Sigma-Aldrich
3,3′-Dichloropivalic acid
≥97%
Sinonimo/i:
2,2-Bis(chloromethyl)propionic acid
Scegli un formato
25 G
96,60 €
96,60 €
Prezzo di listino138,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
96,60 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C(CH2Cl)2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
96,60 €
Prezzo di listino138,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
solid
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
CC(CCl)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h2-3H2,1H3,(H,8,9)
DDSPBKFTRPWDLI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3,3′-Dichloropivalic acid reacts with ethane-1,2-diamine to yield isomeric tetra-amine derivatives, tetra amino carboxylic acid and carboxamidotriamino alcohol[1].
Applicazioni
3,3′-Dichloropivalic acid was used in the synthesis of 3,3′-dichloropivaloyl chloride[2].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Paul V Bernhardt et al.
Inorganic chemistry, 43(5), 1681-1688 (2004-03-03)
Reaction between ethane-1,2-diamine and 3,3'-dichloropivalic acid results in different, isomeric tetra-amine derivatives, one a tetraamino carboxylic acid and the other a carboxamidotriamino alcohol, depending upon reaction conditions. Intended conversion of the Cu(II) complex of the former to a cyclam-like macrocycle
A novel rearrangement reaction conversion of 3-(chloromethyl) azetidin-2-ones to azetidine-3-carboxylic acid esters.
Bartholomew D and Stocks MJ.
Tetrahedron Letters, 32(36), 4795-4798 (1991)