Documenti fondamentali
183601
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
99%
Scegli un formato
10 G
130,00 €
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
130,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
79-80 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
LCEIGNVIDJNUGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,5-Dichlorobenzyl alcohol participates in [Ru(acac)2(CH3CN)2]PF6 (acac = acetylacetone) catalyzed oxidation of alcohols to aldehydes or ketones using H5IO6 as oxidant[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mild oxidation of alcohols with periodic acid catalyzed by [Ru(acac)2(CH3CN)2]PF6 in water.
Ganesamoorthy S, et al.
Catalysis Communications, 10(14), 1835-1838 (2009)