Documenti fondamentali
183539
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-indanone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Beilstein:
1282137
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
107-109 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-8-3-4-9-7(6-8)2-5-10(9)11/h3-4,6H,2,5H2,1H3
QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The cytotoxic potential of 5-methoxy-1-indanone was assessed[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tiffany J Somers-Edgar et al.
Anti-cancer drugs, 20(1), 33-40 (2008-10-03)
We postulated that methoxy-substituted cyclic compounds could inhibit estrogen receptor (ER) negative breast cancer growth in vitro. Therefore, this study assessed the cytotoxic potential of various methoxy-substituted cyclic compounds [7,8-dimethoxyflavone, 4-methoxyphenylacetic acid, 2-methoxyphenylacetic acid, 4-methoxybenzophenone, 5-methoxy-1-indanone, and coenzyme Q0 (CoQ0)]