Documenti fondamentali
183245
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
235 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1nc2ccccc2c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-6-10(13)9(11(14)15)7-4-2-3-5-8(7)12-6/h2-5,13H,1H3,(H,14,15)
RVGATDHHYVSTQG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Hydroxy-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)