Documenti fondamentali
18289
Sigma-Aldrich
1-Dodecyl-3-methylimidazolium iodide
≥95.0%
Sinonimo/i:
1-Lauryl-3-methylimidazolium iodide
Scegli un formato
5 G
408,00 €
50 G
1.140,00 €
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
408,00 €
50 G
1.140,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H31IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Impurezze
≤0.5% water
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[I-].CCCCCCCCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C16H31N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;/h14-16H,3-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
RQVJLVQTNZVVRZ-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Kiran Kumar Reddy et al.
Frontiers in microbiology, 11, 730-730 (2020-05-07)
Candida albicans is an opportunistic pathogen causes fungal infections that range from common skin infections to persistent infections through biofilm formation on tissues, implants and life threatening systemic infections. New antifungal agents or therapeutic methods are desired due to high
Articoli
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.