75078
1-Octylimidazole
≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.475
Densità
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCn1ccnc1
InChI
1S/C11H20N2/c1-2-3-4-5-6-7-9-13-10-8-12-11-13/h8,10-11H,2-7,9H2,1H3
KLMZKZJCMDOKFE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter