181498
Polyisobutylene
average Mw ~4,200,000, average Mn ~3,100,000 by GPC/MALLS, average Mv ~4,700,000
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
slab/chunk
PM
average Mn ~3,100,000 by GPC/MALLS
average Mv ~4,700,000
average Mw ~4,200,000
contiene
500 ppm BHT as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.51
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?