Documenti fondamentali
181404
Sigma-Aldrich
Poly(butyl acrylate) solution
average Mw ~99,000 by GPC, in toluene
Sinonimo/i:
Acrylic acid butyl ester polymer, Butyl acrylate homopolymer, Butyl acrylate polymer, Poly(n -butyl acrylate)
Scegli un formato
50 G
199,00 €
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
199,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C7H12O2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
1.2 (37 °C, vs air)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
PM
average Mw ~99,000 by GPC
Composizione
solids, 25-30 wt. %
Concentrazione
in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
Temp. transizione
Tg -49 °C
Densità
1.087 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Unit weight does not include weight of solvent.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4.0 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
  1. Que condiciones atmosfericas deben darse para que el adhesivo deje restos sólidos cuando despego un film protector de una pantalla con este adhesivo poly(butyl acrylate)?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this information has not been determined.