Key Documents
179884
Sigma-Aldrich
4,5-Dichlorophthalic acid
99%
Sinonimo/i:
4,5-Dichloro-1,2-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2-1,2-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.02
Beilstein:
1877706
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
198-200 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O4/c9-5-1-3(7(11)12)4(8(13)14)2-6(5)10/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)
FDOQKGWUMUEJLX-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
This compound has an extremely unconventional infrared spectrum, resembling that of an amino acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)