178365
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
98%
Sinonimo/i:
4-Piperidone ethylene acetal
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4819 (lit.)
P. eboll.
108-111 °C/26 mmHg (lit.)
Densità
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter