Documenti
178284
Ethyl 3-ethoxypropionate
≥99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCH2CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51000000
ID PubChem:
Densità del vapore
5.03 (vs air)
Saggio
≥99%
contiene
50-150 ppm butylated hydroxytoluene as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. eboll.
166 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
P J Deisinger et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 20(10), 989-997 (1990-10-01)
1. The metabolism and disposition of ethyl 3-ethoxypropionate (EEP) in male Sprague-Dawley rats was studied following single oral gavage at 150 or 1500 mg/kg. The 14C-EEP was rapidly absorbed at both dose levels, and was excreted predominantly as metabolites in