177962
Undecanedioic acid
97%
Sinonimo/i:
1,9-Nonanedicarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H20O4/c12-10(13)8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
LWBHHRRTOZQPDM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3