Documenti
17752
Sigma-Aldrich
N1-Boc-2,2′-iminodiethylamine
≥97.0%
Sinonimo/i:
N1-Boc-diethylenetriamine, tert-Butyl [2-(2-aminoethylamino)ethyl]carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.474
Densità
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCNCCN
InChI
1S/C9H21N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-7-6-11-5-4-10/h11H,4-7,10H2,1-3H3,(H,12,13)
KQXGYFNJIMVFDT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Protected building block for synthesizing scaffolds for combinatorial chemistry; building block for polyamines, chelators etc
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
M. Adamczyk et al.
Organic preparations and procedures international, 30, 339-339 (1998)
A.P. Krapcho et al.
Synthetic Communications, 20, 2559-2559 (1990)