175919
m-Xylene-d10
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,3-Dimethylbenzene-d10
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
tecniche
GC/MS: suitable
NMR: suitable
Impurezze
≤0.001% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. eboll.
138-139 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
IVSZLXZYQVIEFR-ZGYYUIRESA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup